4-Brom-2-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Amino-5-brom-α,α,α-trifluortoluol, 4-Brom-α,α,α-trifluor-o-toluidin
001983-25G 001983-100G
FLUO001983-25GEA 39.9 EUR
FLUO001983-25G FLUO001983-100G
4-Brom-2-(trifluormethyl)anilin
4-Brom-2-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃N
Siedepunkt: 60,7…62 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,712 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00064393
CAS-Nummer: 445-02-3
EINECS: 207-150-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III