2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 3-Cyan-2-fluorbenzotrifluorid, 2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoesäurenitril

CFF633.5 001999-1G 001999-5G 001999-10G
CHMPCFF633.5EA 532 EUR
CHMPCFF633.5 FLUO001999-1G FLUO001999-5G FLUO001999-10G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,323 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061152
CAS-Nummer: 146070-35-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR