2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Cyan-2-fluorbenzotrifluorid, 2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoesäurenitril
CFF633.5
001999-1G
001999-5G
001999-10G
CHMPCFF633.5EA
532
EUR
CHMPCFF633.5
FLUO001999-1G
FLUO001999-5G
FLUO001999-10G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃F₄N Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 28 °C Dichte: 1,323 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00061152 CAS-Nummer: 146070-35-1 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...