3,4-Difluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
002081-25G 002081-100G
FLUO002081-25GEA 35.3 EUR
FLUO002081-25G FLUO002081-100G
3,4-Difluorbenzonitril
3,4-Difluorbenzonitril
Formel: C₇H₃F₂N
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51 °C
MDL: MFCD00011666
CAS-Nummer: 64248-62-0
EINECS: 264-751-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III