α,α,α-Trifluor-m-toluylsäure

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 3-(Trifluormethyl)benzoesäure

002133-25G 002133-100G 002133-250G
FLUO002133-25GEA 31.1 EUR
FLUO002133-25G FLUO002133-100G FLUO002133-250G
α,α,α-Trifluor-m-toluylsäure
α,α,α-Trifluor-m-toluylsäure
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molecular Weight: 190.12 g/mol
Siedepunkt: 238
Schmelzpunkt: 106
Dichte: 1.371 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002519
CAS-Nummer: 454-92-2
EINECS: 207-230-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR