4-(Trifluormethoxy)benzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
002175-1G 002175-5G 002175-25G
FLUO002175-1GEA 31.1 EUR
FLUO002175-1G FLUO002175-5G FLUO002175-25G
4-(Trifluormethoxy)benzylalkohol
4-(Trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel: C₈H₇F₃O₂
Siedepunkt: 53…54 °C (0,5 mmHg)
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00036029
CAS-Nummer: 1736-74-9