4-Brom-α,α,α-trifluortoluol

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

002195-100G 002195-500G 002195-1KG
FLUO002195-100GEA 121 EUR
FLUO002195-100G FLUO002195-500G FLUO002195-1KG
4-Brom-α,α,α-trifluortoluol
4-Brom-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₄BrF₃
Siedepunkt: 154 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,6347 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000398
CAS-Nummer: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR