4-Chlor-3-fluorbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
002198-5G
002198-25G
FLUO002198-5GEA
0
EUR
FLUO002198-5G
FLUO002198-25G
4-Chlor-3-fluorbenzaldehyd
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄ClFO |
MDL:
MFCD00143288 CAS-Nummer: 5527-95-7 |