4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril

Lieferant: FLUOROCHEM

002205-10G
FLUO002205-10GEA 0 EUR
FLUO002205-10G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Siedepunkt: 52…55 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Dichte: 1,35 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061283
CAS-Nummer: 194853-86-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR