2-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
002256-1G
002256-5G
002256-25G
FLUO002256-1GEA
31.1
EUR
FLUO002256-1G
FLUO002256-5G
FLUO002256-25G
2-(Trifluormethoxy)benzoesäure
2-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Formel:
C₈H₅F₃O₃ Molecular Weight: 206.12 g/mol |
MDL:
MFCD00052325 CAS-Nummer: 1979-29-9 |