1H,1H,10H,10H-Hexadecafluor-1,10-decandiol
Lieferant: FLUOROCHEM
002307-5G
002307-25G
FLUO002307-5GEA
84.9
EUR
FLUO002307-5G
FLUO002307-25G
1H,1H,10H,10H-Hexadecafluor-1,10-decandiol
1H,1H,10H,10H-Hexadecafluor-1,10-decandiol
Formel:
C₁₀H₆F₁₆O₂ |
MDL:
MFCD00192200 CAS-Nummer: 754-96-1 |