1H,1H,12H,12H-Eicosafluor-1,12-dodecandiol
Lieferant: FLUOROCHEM
002308-5G
002308-25G
002308-1G
FLUO002308-5GEA
115
EUR
FLUO002308-5G
FLUO002308-25G
FLUO002308-1G
1H,1H,12H,12H-Eicosafluor-1,12-dodecandiol
1H,1H,12H,12H-Eicosafluor-1,12-dodecandiol
Formel:
C₁₂H₆F₂₀O₂ |
MDL:
MFCD00236625 CAS-Nummer: 183162-43-8 |