(Pentafluorphenyl)essigsäure

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetic acid

002405-5G
FLUO002405-5GEA 97.5 EUR
FLUO002405-5G
(Pentafluorphenyl)essigsäure
(Pentafluorphenyl)essigsäure
Formel: C₈H₃F₅O₂
Molecular Weight: 226,1 g/mol
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 140,5…141.5 °C
MDL: MFCD00004316
CAS-Nummer: 653-21-4
EINECS: 211-497-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR