Toluol-α-sulfonylfluorid

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: PMSF, Phenylmethylsulfonylfluorid, Phenylmethansulfonylfluorid, Phenylmethansulfonsäurefluorid, α-Toluolsulfonylfluorid, α-Toluolsulfonsäurefluorid

002462-25G
FLUO002462-25GEA 228 EUR
FLUO002462-25G
Toluol-α-sulfonylfluorid
Toluol-α-sulfonylfluorid
Formel: C₇H₇FO₂S
Molecular Weight: 174,2 g/mol
Siedepunkt: 80…85 °C (0,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 91…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007424
CAS-Nummer: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR