Bis(4-fluorphenyl)sulfon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4,4'-Difluordiphenylsulfon, 4-Fluorphenylsulfon
002477-25G
002477-100G
FLUO002477-25GEA
51.8
EUR
FLUO002477-25G
FLUO002477-100G
Bis(4-fluorphenyl)sulfon
Bis(4-fluorphenyl)sulfon
Formel:
C₁₂H₈F₂O₂S Molecular Weight: 254.26 g/mol |
MDL:
MFCD00000350 CAS-Nummer: 383-29-9 EINECS: 206-847-4 |