3-(3-Aminophenyl)propionsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-(3-Aminophenyl)propanoic acid
002499-5G
FLUO002499-5GEA 162 EUR
FLUO002499-5G
3-(3-Aminophenyl)propionsäure
3-(3-Aminophenyl)propionsäure
Formel: C₉H₁₁NO₂
MDL: MFCD00153889
CAS-Nummer: 1664-54-6