4'-tert-Butylacetophenon

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: p-tert-Butylacetophenon, 1-(4-tert-Butylphenyl)ethanon, 4-tert-Butyl-1-acetylbenzol

002522-5G 002522-25G
FLUO002522-5GEA 146 EUR
FLUO002522-5G FLUO002522-25G
4'-tert-Butylacetophenon
4'-tert-Butylacetophenon
Formel: C₁₂H₁₆O
Molecular Weight: 176.26
Siedepunkt: 71…72 °C (0.09 mmHg)
Schmelzpunkt: 18
Dichte: 0.9705 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00017256
CAS-Nummer: 943-27-1
EINECS: 213-399-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR