2',5'-Dimethylacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethan-1-on
002546-25G
FLUO002546-25GEA 0 EUR
FLUO002546-25G
2',5'-Dimethylacetophenon
2',5'-Dimethylacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,2 g/mol
Siedepunkt: 231 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 1,0154 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00014988
CAS-Nummer: 2142-73-6
EINECS: 218-399-7