1-(4-Fluorphenyl)imidazol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(4-Fluorphenyl)-1H-imidazol
002571-1G
002571-5G
FLUO002571-1GEA
155
EUR
FLUO002571-1G
FLUO002571-5G
1-(4-Fluorphenyl)imidazol
1-(4-Fluorophenyl)imidazole
Formel:
C₉H₇FN₂ |
MDL:
MFCD00060490 CAS-Nummer: 21441-24-7 |