2-Iod-5-methylthiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
002582-5G
FLUO002582-5GEA
124
EUR
FLUO002582-5G
2-Iod-5-methylthiophen
2-Iod-5-methylthiophen
Formel:
C₅H₅IS Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00022492 CAS-Nummer: 16494-36-3 |