4-Methoxy-β-nitrostyrol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
trans-4-Methoxy-β-nitrostyrol
002591-5G
FLUO002591-5GEA
130
EUR
FLUO002591-5G
4-Methoxy-β-nitrostyrol
4-Methoxy-β-nitrostyrol
Formel:
C₉H₉NO₃ |
MDL:
MFCD00024826 CAS-Nummer: 3179-10-0 |