3-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isothiocyanate
002619-25G
002619-10G
FLUO002619-25GEA
359
EUR
FLUO002619-25G
FLUO002619-10G
3-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
3-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel:
C₈H₄F₃NS Siedepunkt: 206…208 °C (1013 hPa) Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00004806 CAS-Nummer: 1840-19-3 |