3-(Trifluormethyl)thiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Trifluormethyl)phenylmercaptan, 3-(Trifluormethyl)benzolthiol, 3-Mercaptobenzotrifluorid
002621-5G
002621-25G
FLUO002621-5GEA
84.9
EUR
FLUO002621-5G
FLUO002621-25G
3-(Trifluormethyl)thiophenol
3-(Trifluormethyl)thiophenol
Formel:
C₇H₅F₃S Molecular Weight: 178.18 g/mol Siedepunkt: 161…163 °C (1013 hPa) |
MDL:
MFCD00041142 CAS-Nummer: 937-00-8 UN: 2810 ADR: 6.1 III |