4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 4-Nitro-α,α,α-trifluor-o-toluidin, 2-Amino-5-nitro-α,α,α-trifluortoluol

002682-25G 002682-10G 002682-100G
FLUO002682-25GEA 48.8 EUR
FLUO002682-25G FLUO002682-10G FLUO002682-100G
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Molecular Weight: 206.12 g/mol
Schmelzpunkt: 94…95 °C
Dichte: 1.754 g/cm³ (–123.15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007365
CAS-Nummer: 121-01-7
EINECS: 204-443-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR