1,2-Dichlor-4-fluorbenzol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 3,4-Dichlorofluorobenzene

002690-25G
FLUO002690-25GEA 69.3 EUR
FLUO002690-25G
1,2-Dichlor-4-fluorbenzol
1,2-Dichlor-4-fluorbenzol
Formel: C₆H₃Cl₂F
Molecular Weight: 164,99 g/mol
Siedepunkt: 168 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00018119
CAS-Nummer: 1435-49-0
EINECS: 215-858-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR