4,4'-Difluorbenzophenon

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: Bis(4-fluorphenyl)keton

002692-50G 002692-250G 002692-1KG
FLUO002692-50GEA 36.9 EUR
FLUO002692-50G FLUO002692-250G FLUO002692-1KG
4,4'-Difluorbenzophenon
4,4'-Difluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈F₂O
Siedepunkt: 170…172 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 140…141 °C
Dichte: 1,39 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000353
CAS-Nummer: 345-92-6
EINECS: 206-466-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR