1-Fluor-4-nitrobenzol

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 4-Fluornitrobenzol

002698-250G 002698-1KG 002698-5KG
FLUO002698-250GEA 91.5 EUR
FLUO002698-250G FLUO002698-1KG FLUO002698-5KG
1-Fluor-4-nitrobenzol
1-Fluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₄FNO₂
Molecular Weight: 141.1 g/mol
Siedepunkt: 205
Schmelzpunkt: 21
Dichte: 1.326 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 83
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007282
CAS-Nummer: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR