1-Fluor-4-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Fluornitrobenzol
002698-250G
002698-1KG
002698-5KG
FLUO002698-250GEA
91.5
EUR
FLUO002698-250G
FLUO002698-1KG
FLUO002698-5KG
1-Fluor-4-nitrobenzol
1-Fluor-4-nitrobenzol
Formel:
C₆H₄FNO₂ Molecular Weight: 141.1 g/mol Siedepunkt: 205 Schmelzpunkt: 21 Dichte: 1.326 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 83 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007282 CAS-Nummer: 350-46-9 EINECS: 206-502-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...