4'-(Trifluormethyl)acetanilid
Lieferant: FLUOROCHEM
002700-5G
002700-25G
FLUO002700-5GEA
45.9
EUR
FLUO002700-5G
FLUO002700-25G
4'-(Trifluormethyl)acetanilid
4'-(Trifluormethyl)acetanilid
Formel:
C₉H₈F₃NO Schmelzpunkt: 208…211 °C |
MDL:
MFCD00013562 CAS-Nummer: 349-97-3 EINECS: 206-495-1 |