2,3,5-Trimethylpyrazin
Lieferant: FLUOROCHEM
002732-25G
FLUO002732-25GEA
37.1
EUR
FLUO002732-25G
2,3,5-Trimethylpyrazin
2,3,5-Trimethylpyrazine
Formel:
C₇H₁₀N₂ Molecular Weight: 122.17 g/mol Siedepunkt: 171 Dichte: 0.9958 g/cm³ (0 °C) |
MDL:
MFCD00006145 CAS-Nummer: 14667-55-1 EINECS: 238-712-0 UN: 1993 ADR: 3 III |