4-Methyloctansäure
Lieferant: FLUOROCHEM
002774-1G
002774-5G
FLUO002774-1GEA
30.6
EUR
FLUO002774-1G
FLUO002774-5G
4-Methyloctansäure
4-Methylcaprylsäure
Formel:
C₉H₁₈O₂ |
MDL:
MFCD00051938 CAS-Nummer: 54947-74-9 EINECS: 259-404-2 |