Cobalt(III)fluorid

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

002840-100G 002840-500G
FLUO002840-100GEA 422 EUR
FLUO002840-100G FLUO002840-500G
Cobalt(III)fluorid
Cobalt(III)fluorid
Formel: CoF₃
Schmelzpunkt: 927 °C
Dichte: 3,88 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010942
CAS-Nummer: 10026-18-3
EINECS: 233-062-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,02491

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR