Lithiumhexafluorophosphat
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
Synonyme:
Lithium hexafluorophosphate(V)
002847-100G
FLUO002847-100GEA
311
EUR
FLUO002847-100G
Lithiumhexafluorophosphat
Lithium hexafluorophosphate
Formel:
F₆LiP Molecular Weight: 151,91 g/mol Dichte: ∼1,5 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011096 CAS-Nummer: 21324-40-3 EINECS: 244-334-7 UN: 3260 ADR: 8,I |