Niob(V)fluorid

Lieferant: FLUOROCHEM

002851-5G 002851-25G 002851-100G
FLUO002851-5GEA 122 EUR
FLUO002851-5G FLUO002851-25G FLUO002851-100G
Niob(V)fluorid
Niob(V)fluorid
Formel: F₅Nb
Molecular Weight: 187.9 g/mol
Siedepunkt: 523
Schmelzpunkt: 303
Dichte: 2.19 g/cm³ (17 °C)
MDL: MFCD00011129
CAS-Nummer: 7783-68-8
EINECS: 232-020-2
UN: 2923
ADR: 8 II
Merck Index: 12,06650

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR