Tantalpentafluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
002867-10G 002867-25G 002867-100G
FLUO002867-10GEA 0 EUR
FLUO002867-10G FLUO002867-25G FLUO002867-100G
Tantalpentafluorid
Tantalpentafluorid
Formel: F₅Ta
Molecular Weight: 275.94 g/mol
Siedepunkt: 229
Schmelzpunkt: 97
Dichte: 4.74 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042542
CAS-Nummer: 7783-71-3
EINECS: 232-022-3
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09225