Titan(IV)fluorid

Lieferant: FLUOROCHEM

002869-25G 002869-100G 002869-250G
FLUO002869-25GEA 60.9 EUR
FLUO002869-25G FLUO002869-100G FLUO002869-250G
Titan(IV)fluorid
Titan(IV)fluorid
Formel: F₄Ti
Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 400 °C
Dichte: 2,798 g/cm³ (20.5 °C)
MDL: MFCD00042545
CAS-Nummer: 7783-63-3
EINECS: 232-017-6
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09619

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR