1-Brom-3-chlor-4-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
002876-100G
002876-250G
FLUO002876-100GEA
45.9
EUR
FLUO002876-100G
FLUO002876-250G
1-Brom-3-chlor-4-fluorbenzol
1-Brom-3-chlor-4-fluorbenzol
Formel:
C₆H₃BrClF Siedepunkt: 92 °C (35 mmHg) Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00051794 CAS-Nummer: 60811-21-4 EINECS: 405-580-2 UN: 3082 ADR: 9,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...