1-Brom-3-chlor-4-fluorbenzol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

002876-100G 002876-250G
FLUO002876-100GEA 45.9 EUR
FLUO002876-100G FLUO002876-250G
1-Brom-3-chlor-4-fluorbenzol
1-Brom-3-chlor-4-fluorbenzol
Formel: C₆H₃BrClF
Siedepunkt: 92 °C (35 mmHg)
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00051794
CAS-Nummer: 60811-21-4
EINECS: 405-580-2
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR