Bis(2-chlorethyl)ether
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,2’-Dichlordiethylether
002891-100G
002891-500G
FLUO002891-100GEA
0
EUR
FLUO002891-100G
FLUO002891-500G
Bis(2-chlorethyl)ether
Bis(2-chlorethyl)ether
Formel:
C₄H₈Cl₂O Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –44 °C Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 55 °C |
MDL:
MFCD00000975 CAS-Nummer: 111-44-4 EINECS: 203-870-1 UN: 1916 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,03091 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...