Dicyclohexyl-18-krone-6 (Gemisch der Isomeren)

Lieferant: FLUOROCHEM

002918-5G 002918-1G
FLUO002918-5GEA 188 EUR
FLUO002918-5G FLUO002918-1G
Dicyclohexyl-18-krone-6 (Gemisch der Isomeren)
Dicyclohexyl-18-krone-6 (Gemisch der Isomeren)
Formel: C₂₀H₃₆O₆
MDL: MFCD00005099
CAS-Nummer: 16069-36-6
EINECS: 240-216-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR