5-Iod-m-xylol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

002953-25G 002953-100G
FLUO002953-25GEA 55.4 EUR
FLUO002953-25G FLUO002953-100G
5-Iod-m-xylol
5-Iod-m-xylol
Formel: C₈H₉I
Siedepunkt: 234…235 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00060659
CAS-Nummer: 22445-41-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR