4-Nitrobenzonitril

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: 4-Nitrobenzoesäurenitril

002987-25G 002987-100G
FLUO002987-25GEA 79.1 EUR
FLUO002987-25G FLUO002987-100G
4-Nitrobenzonitril
4-Nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄N₂O₂
Molecular Weight: 148.12 g/mol
Schmelzpunkt: 145…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007279
CAS-Nummer: 619-72-7
EINECS: 210-610-0
UN: 3439
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR