Bromacetaldehyddiethylacetal

Lieferant: FLUOROCHEM

003024-100G 003024-500G
FLUO003024-100GEA 89 EUR
FLUO003024-100G FLUO003024-500G
Bromacetaldehyddiethylacetal
Bromacetaldehyddiethylacetal
Formel: BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000214
CAS-Nummer: 2032-35-1
EINECS: 217-989-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR