(Trifluormethoxy)benzol

Lieferant: FLUOROCHEM

003040-500G 003040-100G 003040-1KG
FLUO003040-500GEA 134 EUR
FLUO003040-500G FLUO003040-100G FLUO003040-1KG
(Trifluormethoxy)benzol
(Trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₅F₃O
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 1,2263 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040832
CAS-Nummer: 456-55-3
EINECS: 207-269-5
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=faf76f9047ed23a3eb2a61f855972f76a124b68f&vid=a016508dad7369160c1bbf2e340b9782ac2b4ec4&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR