Thiophen-2-acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Thiophene-2-acetonitrile, 2-Thiopheneacetonitrile, 2-(Thiophen-2-yl)acetonitrile
003048-25G
FLUO003048-25GEA
36.9
EUR
FLUO003048-25G
Thiophen-2-acetonitril
Thiophen-2-acetonitril
Formel:
C₆H₅NS Molecular Weight: 123,18 g/mol |
MDL:
MFCD00005453 CAS-Nummer: 20893-30-5 EINECS: 244-104-6 UN: 3276 ADR: 6.1,III |