Tetrafluorphthalsäure

Lieferant: FLUOROCHEM

003055-5G 003055-25G 003055-10G 003055-100G
FLUO003055-5GEA 0 EUR
FLUO003055-5G FLUO003055-25G FLUO003055-10G FLUO003055-100G
Tetrafluorphthalsäure
Tetrafluorphthalsäure
Formel: C₈H₂F₄O₄
Molecular Weight: 238.1 g/mol
Siedepunkt: 341
Schmelzpunkt: 155…156 °C
MDL: MFCD00002407
CAS-Nummer: 652-03-9
EINECS: 211-483-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR