3-Bromanisol

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 1-Brom-3-methoxybenzol

003058-100G 003058-250G 003058-1KG
FLUO003058-100GEA 45.9 EUR
FLUO003058-100G FLUO003058-250G FLUO003058-1KG
3-Bromanisol
3-Bromanisol
Formel: C₇H₇BrO
Molecular Weight: 187.04 g/mol
Siedepunkt: 211
Schmelzpunkt: 2
Dichte: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000081
CAS-Nummer: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR