3-Bromthiophen

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 3-Thienylbromid

003082-100G 003082-25G 003082-500G
FLUO003082-100GEA 152 EUR
FLUO003082-100G FLUO003082-25G FLUO003082-500G
3-Bromthiophen
3-Bromthiophen
Formel: C₄H₃BrS
Molecular Weight: 163.04 g/mol
Siedepunkt: 158
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1.735 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005464
CAS-Nummer: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN: 2810
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR