4'-Chloracetophenon

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: p-Chloracetophenon, 4-Chlor-1-acetylbenzol

003111-100G
FLUO003111-100GEA 0 EUR
FLUO003111-100G
4'-Chloracetophenon
4'-Chloracetophenon
Formel: C₈H₇ClO
Molecular Weight: 154,6 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 1,1952 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000624
CAS-Nummer: 99-91-2
EINECS: 202-800-7
UN: 3416
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02133

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR