1H,1H,7H-Dodecafluor-1-heptanol
Lieferant: FLUOROCHEM
003212-25G
003212-100G
003212-500G
FLUO003212-25GEA
31.1
EUR
FLUO003212-25G
FLUO003212-100G
FLUO003212-500G
1H,1H,7H-Dodecafluor-1-heptanol
1H,1H,7H-Dodecafluor-1-heptanol
Formel:
C₇H₄F₁₂O |
MDL:
MFCD00039630 CAS-Nummer: 335-99-9 EINECS: 206-406-6 |